Brometo de lítio, anidro ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40657.14
40657.22
40657.14EA
186
EUR
40657.14
40657.22
Brometo de lítio, anidro ≥99.995% (baseado em metais)
Brometo de lítio
Purity: 99.995%
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: Powder
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Fórmula:
LiBr Ponto de ebulição: 1265 °C Ponto de Fusão: 550 °C Densidade: 3,464 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011077 Número CAS: 7550-35-8 EINECS: 231-439-8 Merck Index: 14,5526 |