Print…
Brometo de lítio 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
212530250 212532500
ACRO212530250EA 128 EUR
ACRO212530250 ACRO212532500
Brometo de lítio 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Brometo de lítio
Fórmula: LiBr
Peso Molecular: 86.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1265 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 550 °C
Densidade: 3.46 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011077
Número CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm