Print…
Brometo de lítio, anidro 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
199871000 199875000 199870025 199870100
ACRO199871000EA 51.9 EUR
ACRO199871000 ACRO199875000 ACRO199870025 ACRO199870100
Brometo de lítio, anidro 99+% para análise
Brometo de lítio
Fórmula: LiBr
Ponto de ebulição: 1265 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 550 °C
Densidade: 3,46 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011077
Número CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C)
pH 6 to 12 (4 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Carbonate (CO3) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≤400 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)