Print…
Brometo de potássio, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
1.04900.1000 1.04900.9029
1.04900.1000EA 411 EUR
1.04900.1000 1.04900.9029
Brometo de potássio, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Brometo de potássio
Fórmula: KBr
Ponto de ebulição: 1435 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 730 °C
Densidade: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701