Print…
Brometo de potássio 99.5-100.5%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
02110-2.5KG 02110-100G 02110-1KG 02110-6X1KG
02110-2.5KGEA 228.89 EUR
02110-2.5KG 02110-100G 02110-1KG 02110-6X1KG
Brometo de potássio 99.5-100.5%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Brometo de potássio
Fórmula: KBr
Ponto de ebulição: 1,383 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 734 °C
Densidade: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
ADR: 1,
Merck Index: 13,07701
Encomendar
Assay (calculated to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (105°C, 3h) Max. 0.3 %
Acidity or alkalinity complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mg, earth alkali metals (as Ca) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Bromate (BrO₃) complying
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
Iodide (I) complying
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying