Brometo de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
A16339.0BEA
85
EUR
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
Brometo de potássio ≥99%
Brometo de potássio
Purity: 99+%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Refractive Index: 1.559
Odour: Odourless
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Fórmula:
KBr Ponto de ebulição: 1435 °C Ponto de Fusão: 730 °C Densidade: 2,75 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011358 Número CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |