Print…
Brometo de potássio para espectroscopia FT-IR
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
39794.22 39794.14
39794.22EA 336 EUR
39794.22 39794.14
Brometo de potássio para espectroscopia FT-IR
Brometo de potássio
CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Physical Form: Powder Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Fórmula: KBr
Peso Molecular: 119 g/mol
Ponto de ebulição: 1435 °C
Ponto de Fusão: 730
Densidade: 2.75
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 14,7618