Brometo de potássio, ultra seco ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
14700.14
14700.22
14700.36
14700.14EA
102
EUR
14700.14
14700.22
14700.36
Brometo de potássio, ultra seco ≥99.9% (baseado em metais)
Brometo de potássio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Fórmula:
KBr Ponto de ebulição: 1435 °C Ponto de Fusão: 730 °C Densidade: 2,75 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011358 Número CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |