Brometo de potássio ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10837.09
10837.18
10837.09EA
159
EUR
10837.09
10837.18
Brometo de potássio ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Brometo de potássio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: BrK
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Crystalline
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Fórmula:
KBr Ponto de ebulição: 1435 °C Ponto de Fusão: 730 °C Densidade: 2,75 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011358 Número CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |