Print…
Brometo de potássio 99+% for IR spectrophotometry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
206391000 206390250 206395000
ACRO206391000EA 86.7 EUR
ACRO206391000 ACRO206390250 ACRO206395000
Brometo de potássio 99+% for IR spectrophotometry
Brometo de potássio
Fórmula: KBr
Ponto de ebulição: 1435 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 734 °C
Densidade: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Additional info Application test: Passes test
Absorbance ≤0.015 (other: 420-4000 1/cm)