Print…
Brometo de potássio 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
196480010 196480050
ACRO196480010EA 50.6 EUR
ACRO196480010 ACRO196480050
Brometo de potássio 98%, extra puro
Brometo de potássio
Fórmula: KBr
Ponto de ebulição: 1435 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 734 °C
Densidade: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %
Chloride (Cl) ≤4500 ppm
Iodide (I) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Oxidizing substance ≤0.001 % (as KBrO3)
Alkaline earth metals ≤0.05 % (as Ba)