Print…
Metaborato de lítio, (base seca) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16145.14 A16145.22 A16145.36
A16145.14EA 34.8 EUR
A16145.14 A16145.22 A16145.36
Metaborato de lítio, (base seca) 99%
Metaborato de lítio
Purity: 99% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Fórmula: BLiO₂
Peso Molecular: 49.75 g/mol
Ponto de ebulição: 1719
Ponto de Fusão: 845
Densidade: 1.397
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011089
Número CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546