Metaborato de lítio, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12591.18
12591.30
12591.A1
12591.18EA
57.9
EUR
12591.18
12591.30
12591.A1
Metaborato de lítio, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Metaborato de lítio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Fórmula:
BLiO₂ Ponto de ebulição: 1719 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 845 °C Densidade: 1,397 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011089 Número CAS: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |