Metaborato de lítio ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10739.36
10739.14
10739.22
10739.36EA
1240
EUR
10739.36
10739.14
10739.22
Metaborato de lítio ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Metaborato de lítio
Purity: 99.997%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Fórmula:
BLiO₂ Peso Molecular: 49.75 g/mol Ponto de ebulição: 1719 Ponto de Fusão: 845 Densidade: 1.397 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011089 Número CAS: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |