Metaborato de lítio 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
365711000
365715000
ACRO365711000EA
118
EUR
ACRO365711000
ACRO365715000
Metaborato de lítio 99% para análise
Metaborato de lítio
Fórmula:
BLiO₂ Ponto de ebulição: 1719 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 845 °C Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011089 Número CAS: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |
Appearance | White Powder |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤1000 ppm |