Print…
Tetrahidroborato de sódio, fino-granular para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06373.0025 8.06373.0100 8.06373.0500 8.06373.0010
8.06373.0025EA 52 EUR
8.06373.0025 8.06373.0100 8.06373.0500 8.06373.0010
Tetrahidroborato de sódio, fino-granular para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetrahidroborato de sódio
Fórmula: NaBH₄
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003518
Número CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Encomendar
Solubility 550 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point 400 °C (slow decomposition)
Molar Mass 37.83 g/mol
Bulk Density 350 - 500 kg/m3
Boiling Point 500 °C (decomposition)
Explosion Limit 3.02 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous when wet material