Tetrahidroborato de sódio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98% min
CAS No.: 16940-66-2
Molecular Formula: BH4Na
Formula Weight: 37.83
Physical Form: -4+16 Mesh Granules
Density: 1.074
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,8592
UN No.: 1426
MDL No.: MFCD00003518
Fórmula:
NaBH₄ Ponto de Fusão: 400 °C (decomposição) Densidade: 1,074 Ponto de Inflamação: 69 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003518 Número CAS: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,8592 |