Print…
Tetrahidroborato de sódio 98%, pastilhas (1-2 cm)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
201481000 201485000 201480025
ACRO201481000EA 78.9 EUR
ACRO201481000 ACRO201485000 ACRO201480025
Tetrahidroborato de sódio 98%, pastilhas (1-2 cm)
Tetrahidroborato de sódio
Fórmula: NaBH₄
Peso Molecular: 37.83 g/mol
Ponto de Fusão: 360 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 69
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003518
Número CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Encomendar
Appearance White Pellets
Assay ≥97.5 % (NaBH4)