Print…
Tetrahidroborato de sódio 99%, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
200051000 200050250 200055000
ACRO200051000EA 123 EUR
ACRO200051000 ACRO200050250 ACRO200055000
Tetrahidroborato de sódio 99%, pó
Tetrahidroborato de sódio
Fórmula: NaBH₄
Peso Molecular: 37.83 g/mol
Ponto de Fusão: 360 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 69
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003518
Número CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.5 %