Print…
Lithium tetrahydroborate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
206810100 206810500 206810050
ACRO206810100EA 151 EUR
ACRO206810100 ACRO206810500 ACRO206810050
Lithium tetrahydroborate 95%
Lithium tetrahydroborate
Fórmula: H₄BLi
Ponto de ebulição: 66 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 280 °C
Densidade: 0,66 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011088
Número CAS: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05547
Encomendar
Appearance White Powder
Assay ≥94 %