Print…
Tetrafluoroborato de sódio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12393.22 A12393.36 A12393.A3
A12393.22EA 28.8 EUR
A12393.22 A12393.36 A12393.A3
Tetrafluoroborato de sódio ≥97%
Tetrafluoroborato de sódio
Purity: 97% CAS No.: 13755-29-8 Molecular Formula: BF4Na Formula Weight: 109.79 Melting Point: 384° dec. Merck Reference: 14,8617 MDL No.: MFCD00003515
Fórmula: BF₄Na
Ponto de Fusão: 384 °C (decomposição)
Densidade: 2,47
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003515
Número CAS: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
Merck Index: 14,8617