Tetrafluoroborato de sódio ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 13755-29-8
Molecular Formula: BF4Na
Formula Weight: 109.79
Physical Form: Lump/Granular
Density: 2.47
Appearance: White to off-white
Melting Point: 384° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8617
MDL No.: MFCD00003515
Fluorinating agent
Fórmula:
BF₄Na Ponto de Fusão: 384 °C (decomposição) Densidade: 2,47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003515 Número CAS: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 Merck Index: 14,8617 |