Lithium tetrafluoroborate 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11528.09
11528.18
11528.09EA
63.6
EUR
11528.09
11528.18
Lithium tetrafluoroborate 98
Lithium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 14283-07-9
Molecular Formula: BF4Li
Formula Weight: 93.75
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 293-300° dec.
Merck Reference: 14,5543
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011087
Fórmula:
BF₄Li Peso Molecular: 93.74 g/mol Ponto de Fusão: 293…300 °C (decomposição) Densidade: 0.852 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011087 Número CAS: 14283-07-9 EINECS: 238-178-9 UN: 3260 ADR: 8 III |