Print…
Lithium tetrafluoroborate, anidro 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223770100 223770500
ACRO223770100EA 55.8 EUR
ACRO223770100 ACRO223770500
Lithium tetrafluoroborate, anidro 98%, puro
Lithium tetrafluoroborate
Fórmula: BF₄Li
Peso Molecular: 93.74 g/mol
Ponto de Fusão: 275 °C (decomposição)
Densidade: 0.852 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011087
Número CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %