Print…
di-Sodium tetraborate hydrate (∼ 85% Na₂B₄O₇) para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Borax, Tetraboron disodium heptaoxide hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.06310.0250 1.06310.9050
1.06310.0250EA 74.2 EUR
1.06310.0250 1.06310.9050
di-Sodium tetraborate hydrate (∼ 85% Na₂B₄O₇) para análise, Supelco®
di-Sodium tetraborate hydrate
di-Sodium tetraborate GR for analysis (85% Na2B4O7)
Fórmula: B₄Na₂O₇·xH₂O
Peso Molecular: 219.23 g/mol
Densidade: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 12267-73-1
EINECS: 215-540-4
ALCANCE: 01-2119490790-32
Encomendar
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %