Tetraborato dissódico, anidro reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Borax, Sodium tetraborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.06306.0250
1.06306.1000
1.06306.9025
1.06306.0250EA
119
EUR
1.06306.0250
1.06306.1000
1.06306.9025
Tetraborato dissódico, anidro reagente analítico, Supelco®
Tetraborato dissódico
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Fórmula:
Na₂B₄O₇ Ponto de ebulição: 1575 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 742 °C Densidade: 2,38 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081185 Número CAS: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 ALCANCE: 01-2119490790-32 Merck Index: 12,08733 |
Solubility | 25.6 g/l (20 °C) |
Melting Point | 742 °C |
Molar Mass | 201.21 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 1575 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 7.3 hPa (1200 °C) |
Density | 2.37 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C) |