Tetraborato dissódico, anidro ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Borax, Sodium tetraborate
10875.14
10875.22
10875.36
10875.14EA
102
EUR
10875.14
10875.22
10875.36
Tetraborato dissódico, anidro ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Tetraborato dissódico
Purity: 99.998%
CAS No.: 1330-43-4
Molecular Formula: B4Na2O7
Formula Weight: 201.22
Physical Form: Powder
Density: 2.367
Refractive Index: 1.501
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 741°
Boiling Point: 1575° dec.
Merck Reference: 14,8590
MDL No.: MFCD00081185
Fórmula:
Na₂B₄O₇ Ponto de ebulição: 1575 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 741 °C Densidade: 2,367 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081185 Número CAS: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 ALCANCE: 01-2119490790-32 Merck Index: 14,8590 |