Print…
Spectromelt® A 10 (Tetraborato de di-lítio) analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
MQ100
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
1.10783.1000EA 367 EUR
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
Spectromelt® A 10 (Tetraborato de di-lítio) analysis_for, Supelco®
Tetraborato de di-lítio
Fórmula: Li₂B₄O₇
Peso Molecular: 169.12 g/mol
Ponto de Fusão: 918
Densidade: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011083
Número CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Encomendar
Assay (acidimetric) ≥ 98.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %