Tetraborato de dilítio reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05699.0100
1.05699.1000
1.05699.0100EA
67
EUR
1.05699.0100
1.05699.1000
Tetraborato de dilítio reagente analítico, Supelco®
Tetraborato de di-lítio
Fórmula:
Li₂B₄O₇ Peso Molecular: 169.12 g/mol Ponto de Fusão: 918 Densidade: 1.4 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011083 Número CAS: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 930 °C |
Molar Mass | 169.12 g/mol |
Bulk Density | 330 kg/m3 |
pH | 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |