Tetraborato de dilítio ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13419.18
13419.30
13419.A1
13419.18EA
47.3
EUR
13419.18
13419.30
13419.A1
Tetraborato de dilítio ≥99% (baseado nos metais)
Tetraborato de di-lítio
Purity: 99%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Fórmula:
Li₂B₄O₇ Ponto de Fusão: 930 °C Densidade: 2,4 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011083 Número CAS: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,5524 |