Tetraborato de dilítio ≥99.998% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10744.14
10744.22
10744.A1
10744.14EA
66.2
EUR
10744.14
10744.22
10744.A1
Tetraborato de dilítio ≥99.998% (baseado nos metais), Puratronic®
Tetraborato de di-lítio
Purity: 99.998%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Fórmula:
Li₂B₄O₇ Ponto de Fusão: 930 °C Densidade: 2,4 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011083 Número CAS: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,5524 |