Print…
Tetraborato de dilítio 98+% analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
206940010 206942500
ACRO206940010EA 363 EUR
ACRO206940010 ACRO206942500
Tetraborato de dilítio 98+% analysis_for
Tetraborato de di-lítio
Fórmula: Li₂B₄O₇
Peso Molecular: 169.12 g/mol
Ponto de Fusão: 930 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011083
Número CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Encomendar
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 200°C)
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm