Hexafluoroaluminato de trissódio ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trisodium hexafluoroaluminate, Sodium hexafluoroaluminate(III)
36345.18
36345.30
36345.18EA
144
EUR
36345.18
36345.30
Hexafluoroaluminato de trissódio ≥99.5% (baseado em metais)
Hexafluoroaluminato de trissódio
Purity: 99.5%
CAS No.: 13775-53-6
Molecular Formula: Na3AlF6
Formula Weight: 209.95
Physical Form: 3-12mm Lump
Density: 2.90
Melting Point: 1000°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003507
Fórmula:
AlF₆Na₃ Ponto de Fusão: 1000 °C Densidade: 2,90 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003507 Número CAS: 13775-53-6 EINECS: 237-410-6 UN: 3077 ADR: 9,III |