Print…
1,4-Dioxano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
MQ100
76887-10ML-F 76887-5ML-F
76887-10ML-FEA 112 EUR
76887-10ML-F 76887-5ML-F
1,4-Dioxano, Supelco®
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101.1
Ponto de Fusão: 11.8
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade1c36facd0a2ae883d57bee57815192da26e19&vid=2ae2677d10a3ea61183e6cf754b5c722e77b539c&prid=web&clid=SAPDAM