Print…
1,4-Dioxano, Wasser_0,003 99,8 Stabilised
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
Estabilização: BHT
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83674.230EA 115 EUR
83674.230 83674.269
1,4-Dioxano, Wasser_0,003 99,8 Stabilised
1,4-Dioxano
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101.1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 11.8 °C
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 3 ppm
Water Max. 30 ppm