Print…
1,4-Dioxano 99,5 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
Estabilização: 25 ppm BHT
23540.295EA 111 EUR
23540.295 23540.320 23540.460
1,4-Dioxano 99,5 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101.1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 11.8 °C
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.001 meq/g
Boiling point 100 - 102 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.030 - 1.035
Solidification point Min. 11 °C
Acetaldehyde Max. 40 ppm
Acetone Max. 5 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Formaldehyde Max. 5 ppm
Peroxides Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 1 ppm