Print…
1,4-Dioxano 99 Stabilised, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
Estabilização: 25 ppm BHT
23532.297EA 72.9 EUR
23532.297 23532.366 23532.468
1,4-Dioxano 99 Stabilised, GPR RECTAPUR®
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101.1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 11.8 °C
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035