Print…
1,4-Dioxano, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
MQ100
1.03132.1000 1.03132.2500
1.03132.1000EA 296 EUR
1.03132.1000 1.03132.2500
1,4-Dioxano, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101.1
Ponto de Fusão: 11.8
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM