1,4-Dioxano estabilizada, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
p-Dioxano
Estabilização:
Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol) 25 ppm
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.03115.1000
1.03115.2500
1.03115.6025
1.03115.9191
1.03115.1000EA
102
EUR
1.03115.1000
1.03115.2500
1.03115.6025
1.03115.9191
1,4-Dioxano estabilizada, EMPLURA®, Supelco®
1,4-Dioxano
Fórmula:
C₄H₈O₂ Ponto de ebulição: 101,1 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 11,8 °C Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 12 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006571 Número CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |