1,4-Dioxano, anidro ≥99.8%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
p-Dioxano
Embalado sob árgon em frascos ChemSeal™ resseláveis
43821.AE
43821.K2
43821.M1
43821.AEEA
77.4
EUR
43821.AE
43821.K2
43821.M1
1,4-Dioxano, anidro ≥99.8%
1,4-Dioxano
Purity: 99.8%
CAS No.: 123-91-1
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.034
Refractive Index: 1.4220
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Ether-like
Melting Point: 11.8°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 102551
Merck Reference: 14,3300
UN No.: 1165
MDL No.: MFCD00006571
Fórmula:
C₄H₈O₂ Peso Molecular: 88.11 g/mol Ponto de ebulição: 100…102 °C Ponto de Fusão: 11.8 Densidade: 1.034 Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006571 Número CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3 II Merck Index: 14,3300 |