Print…
1,4-Dioxano 99.5% HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
268340010 268340025
ACRO268340010EA 252 EUR
ACRO268340010 ACRO268340025
1,4-Dioxano 99.5% HPLC
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101.1
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1.034 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered