Print…
1,4-Dioxano 99+% para espectroscopia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
167800025 167805000 167800010
ACRO167800025EA 408 EUR
ACRO167800025 ACRO167805000 ACRO167800010
1,4-Dioxano 99+% para espectroscopia
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 101 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,034 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %