Print…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
MQ200
33471-100ML 33471-25ML 33471-500ML
SIAL33471-100MLEA 376 EUR
SIAL33471-100ML SIAL33471-25ML SIAL33471-500ML
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Fórmula: C₇H₁₂N₂
Peso Molecular: 124.19 g/mol
Ponto de ebulição: 110
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 94
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005554
Número CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8 II