Print…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
136581-100G 136581-25G 136581-5G
SIAL136581-100GEA 302 EUR
SIAL136581-100G SIAL136581-25G SIAL136581-5G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Fórmula: C₇H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 110 °C (20 hPa)
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005554
Número CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II