1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13437.06
A13437.14
A13437.22
A13437.06EA
27.2
EUR
A13437.06
A13437.14
A13437.22
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Purity: 98%
CAS No.: 3001-72-7
Molecular Formula: C7H12N2
Formula Weight: 124.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 95-98°/7mm
Beilstein Reference: 2417
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005554
Fórmula:
C₇H₁₂N₂ Ponto de ebulição: 95…98 °C (7 mmHg) Densidade: 1,042 Ponto de Inflamação: 94 °C (201 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005554 Número CAS: 3001-72-7 EINECS: 221-087-3 UN: 3267 ADR: 8,II |