Print…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
159610250 159611000
ACRO159610250EA 67.3 EUR
ACRO159610250 ACRO159611000
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Fórmula: C₇H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 95…98 °C (7,5 mmHg)
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005554
Número CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %