Ciclopenteno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41461.AC
41461.AE
41461.ACEA
46.3
EUR
41461.AC
41461.AE
Ciclopenteno ≥98%
Ciclopenteno
Purity: 98+%
CAS No.: 142-29-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -29°(-20°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4225
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-45°
Beilstein Reference: 635707
UN No.: 2246
MDL No.: MFCD00001394
Fórmula:
C₅H₈ Ponto de ebulição: 44…45 °C Ponto de Fusão: –135 °C Densidade: 0,773 Ponto de Inflamação: –29 °C (–20 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001394 Número CAS: 142-29-0 EINECS: 205-532-9 UN: 2246 ADR: 3,II |