Print…
Ciclopenteno 95+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
295905000 295900025 295901000
ACRO295905000EA 142 EUR
ACRO295905000 ACRO295900025 ACRO295901000
Ciclopenteno 95+%
Ciclopenteno
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 44 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –135 °C
Densidade: 0,774 g/cm³
Ponto de Inflamação: –30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001394
Número CAS: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %