Print…
Cicloexeno estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02824.0100 8.02824.0500 8.02824.1000 8.02824.2500
8.02824.0100EA 24.4 EUR
8.02824.0100 8.02824.0500 8.02824.1000 8.02824.2500
Cicloexeno estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Cicloexeno
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 83 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –104 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001539
Número CAS: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Encomendar
Solubility 0.21 g/l (20 °C)
Melting Point -104 °C
Molar Mass 82.14 g/mol
Boiling Point 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 90 hPa (20 °C)
Flash Point 1.2 - 7.7 %(V)
Refractive Index -20 °C DIN 51755 Part 1
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C
Viscosity kinematic 0.82 mm2/s (calculated)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid