Cicloexeno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11359.0F
A11359.AE
A11359.AP
A11359.0FEA
165
EUR
A11359.0F
A11359.AE
A11359.AP
Cicloexeno ≥99%
Cicloexeno
Purity: 99%
CAS No.: 110-83-8
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Petrol-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 83-85°
Beilstein Reference: 906737
Merck Reference: 14,2727
UN No.: 2256
MDL No.: MFCD00001539
Fórmula:
C₆H₁₀ Ponto de ebulição: 83…85 °C Ponto de Fusão: –104 °C Densidade: 0,811 Ponto de Inflamação: –20 °C (–4 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001539 Número CAS: 110-83-8 EINECS: 203-807-8 UN: 2256 ADR: 3,II Merck Index: 14,2727 |